Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H33061.MEEA 127 EUR InStock
H33061.ME
5-Phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol 96%
5-Phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol


Formule: C₈H₆N₂S₂
MW: 194,28 g/mol
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01681863
Numéro CAS: 5585-19-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité