Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl (3-methyl-2-quinoxalinyl)acetate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H33069.MDEA 41.9 EUR InStock
H33069.MD
Ethyl (3-methyl-2-quinoxalinyl)acetate 98%
Ethyl (3-methyl-2-quinoxalinyl)acetate


Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,27 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01820707
Numéro CAS: 22712-18-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité