1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33083.03EA 59.9 EUR InStock
H33083.03 H33083.06
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
Point de fusion: 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190235
Numéro CAS: 71985-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité