(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33149.06EA 415 EUR InStock
H33149.06 H33149.03
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt
Formule: C₅H₁₁BF₃NO
MW: 168,95 g/mol
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20134168
Numéro CAS: 1268340-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité