4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33184.06EA 184 EUR InStock
H33184.06 H33184.03
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂S
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865130
Numéro CAS: 40106-58-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité