Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5,6-dihydro-4-[4H]-cyclopenta[B]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
H33196.06 H33196.14
H33196.06EA 91.1 EUR InStock
H33196.06 H33196.14
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96% CAS No.: 4815-29-6 Molecular Formula: C10H13NO2S Formula Weight: 211.28 Melting Point: 95-96° MDL No.: MFCD00102063
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,28 g/mol
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102063
Numéro CAS: 4815-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité