3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2,6-Dichlorophenyl)propanoic acid
H33210.03 H33210.06 H33210.14
H33210.03EA 16.8 EUR InStock
H33210.03 H33210.06 H33210.14
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 51656-68-9 Molecular Formula: C9H8Cl2O2 Formula Weight: 219.07 Melting Point: 97-99° MDL No.: MFCD01310807
Formule: C₉H₈Cl₂O₂
MW: 219,07 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310807
Numéro CAS: 51656-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité