3-(Ethoxycarbonyl)-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33253.06EA 248 EUR InStock
H33253.06 H33253.03
3-(Ethoxycarbonyl)-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthoic acid 96%
3-(Ethoxycarbonyl)-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthoic acid
Formule: C₁₄H₁₆O₅
MW: 264,28 g/mol
Point de fusion: 172…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258890
Numéro CAS: 948006-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité