Di-2-thienyl sulphide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(2-thienylthio)thiophene
H33284.03 H33284.06
H33284.03EA 41.5 EUR InStock
H33284.03 H33284.06
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 3988-99-6 Molecular Formula: C8H6S3 Formula Weight: 198.32 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6490 Boiling Point: 102-104°/0.9mm MDL No.: MFCD00052047
Formule: C₈H₆S₃
MW: 198,32 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C (0.9 mmHg)
Densité: 1.311
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052047
Numéro CAS: 3988-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité