2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33319.03EA 230 EUR InStock
H33319.03
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 96%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride
Formule: C₅H₉ClF₃NO₂
MW: 207,58 g/mol
Point de fusion: ∼ 149 °C, (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525479
Numéro CAS: 193140-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité