Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H33407.03 H33407.06
H33407.03EA 98.2 EUR InStock
H33407.03 H33407.06
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 122684-33-7 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Boiling Point: 105°/0.2mm MDL No.: MFCD04038683
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (0.2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038683
Numéro CAS: 122684-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité