4-n-Nonylaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33414.06EA 94.9 EUR InStock
H33414.06 H33414.14 H33414.03
4-n-Nonylaniline 98%
4-n-Nonylaniline
Formule: C₁₅H₂₅N
MW: 219,37 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (2 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038370
Numéro CAS: 37529-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité