Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H33429.06EA 76.1 EUR InStock
H33429.06
5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 96%
5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol


Formule: C₈H₅ClN₂OS
MW: 212,66 g/mol
Point de fusion: 169…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00227512
Numéro CAS: 23766-28-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité