Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33523.06 H33523.14
H33523.06EA 87.2 EUR InStock
H33523.06 H33523.14
Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Dicyclohexylacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 52034-92-1 Molecular Formula: C14H24O2 Formula Weight: 224.34 Melting Point: 139-141° MDL No.: MFCD00075017
Formule: C₁₄H₂₄O₂
MW: 224,35 g/mol
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075017
Numéro CAS: 52034-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité