Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) 5R437
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33537.03 H33537.09 H33537.18
H33537.03EA 30.5 EUR InStock
H33537.03 H33537.09 H33537.18
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) 5R437
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD03457879
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité