1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33558.03 H33558.06
H33558.03EA 129 EUR InStock
H33558.03 H33558.06
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 36321-73-0 Molecular Formula: C10H12Br2 Formula Weight: 292.01 MDL No.: MFCD00154987
Formule: C₁₀H₁₂Br₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154987
Numéro CAS: 36321-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité