2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33579.MD H33579.06
H33579.MDEA 35.2 EUR InStock
H33579.MD H33579.06
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride 97%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Purity: 97% CAS No.: 115010-11-2 Molecular Formula: C8H7ClO3S Formula Weight: 218.66 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 83-85° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02677703
Formule: C₈H₇ClO₃S
Point de fusion: 83…85 °C
Numéro MDL: MFCD02677703
Numéro CAS: 115010-11-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité