3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propanoic acid
H33586.03 H33586.06
H33586.03EA 80.9 EUR InStock
H33586.03 H33586.06
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 88740-77-6 Molecular Formula: C9H8ClFO2 Formula Weight: 202.61 Melting Point: 59-63° MDL No.: MFCD06660331
Formule: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660331
Numéro CAS: 88740-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité