Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitrobenzo[d]thiazole 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H33594.03EA 79.1 EUR InStock
H33594.03
5-Nitrobenzo[d]thiazole 96%
5-Nitrobenzo[d]thiazole


Formule: C7H4N2O2S
MW: 180,18 g/mol
Point de fusion: 157…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085891
Numéro CAS: 2942-07-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité