2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33605.03EA 90.6 EUR InStock
H33605.03 H33605.06
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Formule: C₂₆H₂₈O₅
MW: 420,50 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425640
Numéro CAS: 54623-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité