3-Bromofuro[3,2-b]pyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33652.03 H33652.06
H33652.03EA 225 EUR InStock
H33652.03 H33652.06
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine 96%
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
Purity: 96% CAS No.: 92404-63-2 Molecular Formula: C7H4BrNO Formula Weight: 198.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 51-53° MDL No.: MFCD19687763
Formule: C₇H₄BrNO
Point de fusion: 51…53 °C
Numéro MDL: MFCD19687763
Numéro CAS: 92404-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité