Acide 3-(4-nitrophényl)propanoïque 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
H33663.09 H33663.18
H33663.09EA 116 EUR InStock
H33663.09 H33663.18
Acide 3-(4-nitrophényl)propanoïque 96%
Acide 3-(4-nitrophényl)propanoïque
Purity: 96% CAS No.: 16642-79-8 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00126834
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126834
Numéro CAS: 16642-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité