4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33690.03 H33690.06
H33690.03EA 159 EUR InStock
H33690.03 H33690.06
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 473528-88-0 Molecular Formula: C5H5BrN2O Formula Weight: 189.01 Melting Point: 97-98° MDL No.: MFCD03074341
Formule: C₅H₅BrN₂O
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03074341
Numéro CAS: 473528-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité