Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
H33756.03 H33756.06
H33756.03EA 33.1 EUR InStock
H33756.03 H33756.06
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Purity: 97% CAS No.: 24922-02-9 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Boiling Point: 73°/1mm MDL No.: MFCD00184570
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00184570
Numéro CAS: 24922-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité