2,3,5,6-Tetrafluoropyridine-4-acetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33785.03EA 191 EUR InStock
H33785.03 H33785.MD
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine-4-acetic acid 98%
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine-4-acetic acid
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,10 g/mol
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02944320
Numéro CAS: 65697-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité