Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33837.03EA 169 EUR InStock
H33837.03
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 95%
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Formule: C₇H₉F₆NO₂
MW: 253,15 g/mol
Point d'ébullition: 70…72 °C (10 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040845
Numéro CAS: 78185-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité