6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33855.03 H33855.06
H33855.03EA 93.6 EUR InStock
H33855.03 H33855.06
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 705263-10-1 Molecular Formula: C6H4BrN3 Formula Weight: 198.02 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD09832894
Formule: C₆H₄BrN₃
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832894
Numéro CAS: 705263-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité