3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33873.MD H33873.03 H33873.06
H33873.MDEA 55.3 EUR InStock
H33873.MD H33873.03 H33873.06
3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 34961-64-3 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: ca 136° dec MDL No.: MFCD08234824
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point de fusion: ∼ 136 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234824
Numéro CAS: 34961-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité