3-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33894.03EA 182 EUR InStock
H33894.03 H33894.MD
3-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₃
MW: 198,19 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11655589
Numéro CAS: 864960-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité