2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H33988.03EA 108 EUR InStock
H33988.03 H33988.06
2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid 97%
2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249,22 g/mol
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06661364
Numéro CAS: 69676-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité