Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Acetyl-4-(5-fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidine 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H33989.06EA 222 EUR InStock
H33989.06
1-Acetyl-4-(5-fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidine 96%
1-Acetyl-4-(5-fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidine


Formule: C₁₄H₁₆FNO₃
MW: 265,28 g/mol
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409282
Numéro CAS: 84162-84-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité