L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
H33992.03 H33992.06
H33992.03EA 84.2 EUR InStock
H33992.03 H33992.06
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 1027511-41-6 Molecular Formula: C9H8BrN3O2 Formula Weight: 270.08 Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD10574908
Formule: C₉H₈BrN₃O₂
MW: 270.08 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10574908
Numéro CAS: 1027511-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité