8-Methoxyjulolidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34100.03 H34100.09
H34100.03EA 23.6 EUR InStock
H34100.03 H34100.09
8-Methoxyjulolidine 95%
8-Methoxyjulolidine
Purity: 95% CAS No.: 63468-83-7 Molecular Formula: C13H17NO Formula Weight: 203.28 MDL No.: MFCD00037096
Formule: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037096
Numéro CAS: 63468-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité