Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
H34116.03 H34116.06
H34116.03EA 44.2 EUR InStock
H34116.03 H34116.06
Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96% CAS No.: 40106-13-6 Molecular Formula: C12H17NO2S Formula Weight: 239.33 Melting Point: 87-88° MDL No.: MFCD00216932
Formule: C₁₂H₁₇NO₂S
MW: 239,33 g/mol
Point de fusion: 87…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216932
Numéro CAS: 40106-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité