7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 7-Benzyloxy-4-hydroxy-6-methoxyquinazoline, 7-Benzyloxy-6-methoxy-4-quinazolinol, 7-(Benzyloxy)-6-methoxyquinazolin-4(3H)-one
H34131.03 H34131.06
H34131.03EA 48.9 EUR InStock
H34131.03 H34131.06
7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Purity: 96% CAS No.: 179688-01-8 Molecular Formula: C16H16N2O3 Formula Weight: 284.31 MDL No.: MFCD04115119
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₃
MW: 282,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115119
Numéro CAS: 179688-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité