tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34134.06EA 724 EUR InStock
H34134.06 H34134.03
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,28 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779385
Numéro CAS: 147804-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité