Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34148.03EA 218 EUR InStock
H34148.03 H34148.MD
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00649381
Numéro CAS: 15366-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité