1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34157.MD H34157.03 H34157.06
H34157.MDEA 36.8 EUR InStock
H34157.MD H34157.03 H34157.06
1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
1-Methylindole-3-carbonitrile
Purity: 96% CAS No.: 24662-37-1 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 55-56° MDL No.: MFCD00466602
Formule: C₁₀H₈N₂
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466602
Numéro CAS: 24662-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité