3-Bromo-4-iodopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34203.MDEA 52.8 EUR InStock
H34203.MD H34203.03
3-Bromo-4-iodopyridine 97%
3-Bromo-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110263
Numéro CAS: 89167-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité