3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DiSC3(5), 3-Propyl-2-[5-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, 5-(3-Propylbenzothiazol-2-ylidene)-1-(3-propylbenzothiazolium-2-yl)-1,3-pentadiene odide, 3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide
H34209.MD H34209.03
H34209.MDEA 120 EUR InStock
H34209.MD H34209.03
3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure 96%
3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure
Purity: 96% CAS No.: 53213-94-8 Molecular Formula: C25H27IN2S2 Formula Weight: 546.54 Melting Point: 250° MDL No.: MFCD00075033
Formule: C₂₅H₂₇IN₂S₂
MW: 546,53 g/mol
Point de fusion: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075033
Numéro CAS: 53213-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité