Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid amide 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H34215.06EA 191 EUR InStock
H34215.06
2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid amide 96%
2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid amide


Formule: C₁₀H₁₄N₂OS
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00617279
Numéro CAS: 95211-68-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité