Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzothiazole-6-carboxamide 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H34216.06EA 240 EUR InStock
H34216.06
Benzothiazole-6-carboxamide 96%
Benzothiazole-6-carboxamide


Formule: C₈H₆N₂OS
MW: 178,21 g/mol
Point de fusion: 245…246 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11643189
Numéro CAS: 101084-51-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité