2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H34325.03 H34325.06
H34325.03EA 78.7 EUR InStock
H34325.03 H34325.06
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 68800-33-9 Molecular Formula: C8H9ClO3S Formula Weight: 220.67 Melting Point: 60-64° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD08706420
Formule: C₈H₉ClO₃S
MW: 220,67 g/mol
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706420
Numéro CAS: 68800-33-9
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité