Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34400.MD H34400.03 H34400.06
H34400.MDEA 55.5 EUR InStock
H34400.MD H34400.03 H34400.06
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid 97%
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 112372-14-2 Molecular Formula: C8H5NO3 Formula Weight: 163.13 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD11588128
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11588128
Numéro CAS: 112372-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité