3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34492.03 H34492.06
H34492.03EA 88.9 EUR InStock
H34492.03 H34492.06
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 59843-63-9 Molecular Formula: C10H10N2O Formula Weight: 174.20 Melting Point: 82-84° MDL No.: MFCD02091524
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091524
Numéro CAS: 59843-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité