1-Eicosanethiol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Icosyl Mercaptan, Eicosyl Mercaptan
H34498.MD H34498.03
H34498.MDEA 60.9 EUR InStock
H34498.MD H34498.03
1-Eicosanethiol 98%
1-Eicosanethiol
Purity: 98% CAS No.: 13373-97-2 Molecular Formula: C20H42S Formula Weight: 314.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Stench Melting Point: 38-41° MDL No.: MFCD07779406
Formule: C₂₀H₄₂S
MW: 314,62 g/mol
Point de fusion: 38…41 °C
Numéro MDL: MFCD07779406
Numéro CAS: 13373-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité