Oltipraz
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiole-3-thione4-Methyl-5-(pyrazin-2-yl)-3H-1,2-dithiole-3-thione
H35120.MCEA 178 EUR InStock
H35120.MC H35120.ME
Oltipraz
Oltipraz
Formule: C₈H₆N₂S₃
MW: 226,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00868499
Numéro CAS: 64224-21-1
EINECS: 264-736-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité