tert-Butyl glycolate 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H35711.03EA 630 EUR InStock
H35711.03
tert-Butyl glycolate 94%
tert-Butyl glycolate
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Numéro CAS: 50595-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité