Platine 10% sur une pâte de charbon actif Type 128M
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
H36044.06 H36044.14 H36044.22
H36044.06EA 236 EUR InStock
H36044.06 H36044.14 H36044.22
Platine 10% sur une pâte de charbon actif Type 128M
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Solid Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ONU: 3088
ADR: 4.2,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité