Platine 5% sur une pâte de charbon humidifié avec environ 50% d'eau, sulfuré B106032-5
Fournisseur: Thermo Scientific
H36544.14EA 429 EUR InStock
H36544.14 H36544.06
Platine 5% sur une pâte de charbon humidifié avec environ 50% d'eau, sulfuré B106032-5
Platine
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité